Kluczowe dokumenty
GF67785856
Silicon carbide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 98.7%
Synonim(y):
SI676010
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Próba
98.7%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 677-858-56
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
75 (micron)
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)