GF67221839
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
200mm tube, 9.5mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 7.7mm inside diameter
Synonim(y):
NI147300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 672-218-39
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.9 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
9.5 mm × 7.7 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF67221839-1EA | 4061825441016 |
GF67221839-2EA | 4061829966225 |
GF67221839-5EA | 4061831017939 |