GF65829358
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm tube, 4.2mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 3.8mm inside diameter, annealed
Synonim(y):
FF217420
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 658-293-58
dł. × grubość ścianki
100 mm × 0.2 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
4.2 mm × 3.8 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)