Kluczowe dokumenty
GF32240135
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe 86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 1.5 mm, size 50 × 50 mm
Synonim(y):
FK113100
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 322-401-35
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
1.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)