GF65463756
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
1000mm wire, 0.3mm diameter, annealed, straight wire
Synonim(y):
FA145300
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 654-637-56
dł. × śr.
1000 mm × 0.3 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF65463756-2EA | 4061829955380 |
GF65463756-5EA | 4061831005769 |
GF65463756-10EA | 4061829924775 |
GF65463756-1EA | 4061825439792 |
GF65463756-20EA | 4061829975494 |