GF65440841
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, condition oil-filled nylon ′6′
Synonim(y):
AM303300
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 654-408-41
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF65440841-1EA | 4061825087696 |