Merck
GF33201098
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), powder, max. particle size 50micron, weight 100 g, min. particle size 10micron
Synonim(y):
AM376010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 332-010-98
masa
100 g
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3