GF64192901
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.175 mm, size 300 × 300 mm, clear
Synonim(y):
CT301310
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 641-929-01
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
0.175 mm
kolor
clear
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)