GF61270804
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
1m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 3:1 by volume
Synonim(y):
NB015100
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 612-708-04
dł. × śr.
1 m × 0.4 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)