Merck
267058
Sigma-Aldrich
Nickel
wire, diam. 0.5 mm, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141729
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
wire
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
Średnica
0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Ilość
1.7 g = 100 cm; 8.5 g = 500 cm
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ornella Valenti et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 19(3), 658-674 (2008-07-18)
The prefrontal cortex receives multiple inputs from the hippocampal complex, which are thought to drive memory-guided behavior. Moreover, dysfunctions of both regions have been repeatedly associated with several psychiatric disorders. Therefore, understanding the interconnections and modulatory interactions between these regions
Brenda L Bloodgood et al.
PLoS biology, 7(9), e1000190-e1000190 (2009-09-16)
Excitatory synapses on mammalian principal neurons are typically formed onto dendritic spines, which consist of a bulbous head separated from the parent dendrite by a thin neck. Although activation of voltage-gated channels in the spine and stimulus-evoked constriction of the
The shaping movement: fifth-generation technology.
Clifford J Ruddle et al.
Dentistry today, 32(4), 94-94 (2013-05-11)
Palatally anchored maxillary molar mesialization using the mesialslider.
Benedict Wilmes et al.
Journal of clinical orthodontics : JCO, 47(3), 172-179 (2013-05-11)
Picture of the month. Allergic contact dermatitis to nickel-containing dental work.
Emma F Johnson et al.
JAMA pediatrics, 167(6), 581-582 (2013-06-05)
Produkty
Technologies are an integral part of our lives and we rely on them for such things as communication, heating and cooling, transportation, and construction. Improvements to technologies have made what they do for us more precise, automated, efficient, and powerful.
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
267058-1.7G4061826134092
267058-8.5G4061826134108