Kluczowe dokumenty
GF59619561
Quartz - fused
rod, 2.0 mm diameter, length 200 mm
Synonim(y):
SI617920
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 596-195-61
Długość
200 mm
średnica
2.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)