Kluczowe dokumenty
GF57602673
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 20 mm diameter, length 50 mm, temper hard
Synonim(y):
CU077950
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 576-026-73
Długość
50 mm
średnica
20 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)