GF56744231
Hastelloy® B-3 alloy, Ni65Mo28.5Cr1.5Fe1.5(Co+Mn+W)3.5max
200mm rod, 5.5mm diameter, annealed
Synonim(y):
NK257910
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 567-442-31
dł. × śr.
200 mm × 5.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56744231-1EA | 4061825465760 |
GF56744231-2EA | 4061829965532 |
GF56744231-5EA | 4061831015812 |