Kluczowe dokumenty
GF56723025
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 15.6, L 200 m, filament diameter 0.023mm
Synonim(y):
AM325750
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 567-230-25
Długość
200 m
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)