Kluczowe dokumenty
GF26524829
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 1.3, L 100 m, filament diameter 0.01mm
Synonim(y):
AM325705
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 265-248-29
Długość
100 m
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)