GF54372764
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
FV331050
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 543-727-64
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.05 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF54372764-10EA | 4061825035727 |
GF54372764-1EA | 4061825035734 |
GF54372764-2EA | 4061825035741 |
GF54372764-5EA | 4061825035758 |