Key Documents
GF86909787
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.013 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Synonim(y):
FV331013
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 869-097-87
Długość
0.5 m
szerokość zwoju
300 mm
grubość
0.013 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)