Key Documents
GF54356014
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g
Synonim(y):
AL136011
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
powder (alloy pre-cursor)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 543-560-14
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)