Key Documents
GF53108984
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL607950
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 531-089-84
Długość
200 mm
średnica
5.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)