GF51587770
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), film, thickness 0.3 mm, size 250 × 250 mm
Synonim(y):
FP321300
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 515-877-70
rozmiar
250 × 250 mm
grubość
0.3 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF51587770-2EA | 4061825065830 |
GF51587770-1EA | 4061825065823 |
GF51587770-5EA | 4061825065847 |