Kluczowe dokumenty
GF51289993
Magnesium oxide
powder, max. particle size 1000 micron, weight 200 g
Synonim(y):
MG506010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 512-899-93
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
1000 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)