GF50699425
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 1.3 mm, size 100 × 100 mm, clear clear
Synonim(y):
ME303018
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 506-994-25
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
1.3 mm
kolor
clear clear
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF50699425-1EA | 4061825003924 |
GF50699425-5EA | 4061825003955 |
GF50699425-10EA | 4061825003917 |
GF50699425-20EA | 4061825003931 |
GF50699425-2EA | 4061825003948 |