Key Documents
GF48263014
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 50 g, purity 99%
Synonim(y):
SI516021
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 482-630-14
masa
50 g
średnia wielkość cząstek
0.1-1 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)