Kluczowe dokumenty
GF45059485
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Synonim(y):
TK025120
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.95%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 450-594-85
Długość
0.2 m
średnica
0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)