Key Documents
GF14205158
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 100 x 100mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonim(y):
NI140270
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
opis
light tight (lt)
Postać
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 142-051-58
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.075 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)