GEN-7024
Cationic Liposomes for DNA/RNA delivery
DOTMA:DOPE (1:1) containing 0.5% Rhod-PE (Fluorescent)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
zawiera
Rhod-PE (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine
rhodamine B sulfonyl)) as fluorescent label
skład
Deionized RNAse-free Water
stężenie
0.02 mM (Rhod-PE)
2 mM (DOPE)
2 mM (DOTMA)
zanieczyszczenia
1:1 mol/mol DOTMA:DOPE
wielkość cząstki
100 nm
pH
7
stosunek absorbancji
560/583 nm
Opis ogólny
Zastosowanie
Dostarczanie genów
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GEN-7024-1ML | 4065268012017 |