Key Documents
GF43767603
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm
Synonim(y):
SI633410
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 437-676-03
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
4.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)