GF41206328
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.15 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
Synonim(y):
W 145351
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 412-063-28
Długość
5 m
średnica
0.15 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF41206328-1EA | 4061821147424 |