GF38167825
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 6mm disks, 0.075mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI140270
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 381-678-25
rozmiar × grubość
6 mm × 0.075 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF38167825-10EA | 4061829928865 |
GF38167825-20EA | 4061829981914 |
GF38167825-50EA | 4061831024180 |