Kluczowe dokumenty
GF14287967
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
200mm tube, 3.2mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 1.4mm inside diameter
Synonim(y):
NI147100
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 142-879-67
dł. × grubość
200 mm × 0.9 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
3.2 mm × 1.4 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)