Kluczowe dokumenty
GF37805137
Ytterbium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
Ytterbium, YB000200
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 378-051-37
rezystywność
28 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50x50 mm × 0.025 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
gęstość
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Klucz InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)