Kluczowe dokumenty
GF35631200
Iridium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.9%
Synonim(y):
Iridium, IR000205
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 356-312-00
rezystywność
4.71 μΩ-cm
rozmiar × grubość
25x25 mm × 0.025 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
gęstość
22.65 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Klucz InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)