Kluczowe dokumenty
GF66395212
Selenium
foil, 25x25mm, thickness 3mm, 99.95%
Synonim(y):
SE000500
About This Item
Polecane produkty
opis
gray
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 663-952-12
rezystywność
1.2 μΩ-cm, 0°C
rozmiar × grubość
25x25 mm × 3.0 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
gęstość
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Klucz InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)