GF33590572
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 30 mm, L 200 mm, natural
Synonim(y):
SU347930
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 335-905-72
Długość
200 mm
Średnica
30 mm
kolor
natural
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF33590572-2EA | 4061825044194 |
GF33590572-10EA | 4061825044170 |
GF33590572-1EA | 4061825044187 |
GF33590572-5EA | 4061825044200 |