GF31790718
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
powder, 500g, 45micron max. particle size
Synonim(y):
NI036010
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 317-907-18
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF31790718-1EA | 4061825458885 |