Kluczowe dokumenty
GF31603115
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade dx560m
Synonim(y):
ME316306
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 316-031-15
masa
1000 g
nominalna wielkość granulek
3 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)