Kluczowe dokumenty
GF30580545
Copper
rod, 200mm, diameter 12.7mm, as drawn, 99.99+%
Synonim(y):
Copper, CU007960
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 305-805-45
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
200 mm × 12.7 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF30580545-1EA | 4061825387239 |