GF29076329
Chromium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonim(y):
CR516010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 290-763-29
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)