GF26722885
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 10m coil, 1mm coil width, 0.20mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI050274
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 267-228-85
dł. × szer. × grubość
10 m × 1 mm × 0.20 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF26722885-1EA | 4061825432342 |