GF15510563
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 100 x 100mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonim(y):
NI050220
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
opis
light tight (lt)
Formularz
foil (as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 155-105-63
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.025 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF15510563-2EA | 4061829961930 |
GF15510563-10EA | 4061829942090 |
GF15510563-1EA | 4061825428031 |
GF15510563-5EA | 4061831012132 |