Kluczowe dokumenty
GF26509989
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
500mm tube, 10.0mm outside diameter, 2.0mm wall thickness, 6mm inside diameter, annealed
Synonim(y):
FE227800
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 265-099-89
dł. × grubość ścianki
500 mm × 2.0 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
10.0 mm × 6 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)