GF24963385
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 20m length, 0.025mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyurethane insulation
Synonim(y):
CU045815
opis
polyurethane insulation
thermocouple wire
Postać
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 249-633-85
grubość izolacji
0.003 mm
przewód dł. × śr.
20 m × 0.025 mm , conductor diameter
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple