Kluczowe dokumenty
GF24856061
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 2m coil, 0.125mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI030271
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 248-560-61
rozmiar × grubość
2 m × 0.125 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)