Kluczowe dokumenty
GF24750525
Aluminum borosilicide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g
Synonim(y):
AL546010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 247-505-25
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)