Kluczowe dokumenty
GF24005832
Platinum
wire reel, 2m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.99+%
Synonim(y):
Platinum, PT005140
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 240-058-32
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
2 m × 0.25 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)