Key Documents
GF21216855
Polyamide - Nylon 12 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 12 - 30% GFR), rod, diam. 92 mm, L 50 mm, color cream
Synonim(y):
AN327960
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 212-168-55
Długość
50 mm
Średnica
92 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com