GF21176322
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.2 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
ET301200
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 211-763-22
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF21176322-1EA | 4061825032214 |
GF21176322-5EA | 4061825032238 |
GF21176322-10EA | 4061825032207 |
GF21176322-2EA | 4061825032221 |