Key Documents
GF19379920
Silicon carbide
powder, max. particle size 75 micron, weight 200 g, purity 98.7%
Synonim(y):
SI676010
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Próba
98.7%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 193-799-20
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
75 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)