GF18615247
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, hard
Synonim(y):
FE240261
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (temper hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 186-152-47
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF18615247-20EA | 4061829981297 |
GF18615247-5EA | 4061831001822 |
GF18615247-10EA | 4061829919955 |
GF18615247-1EA | 4061825429922 |
GF18615247-2EA | 4061829950507 |