GF09936311
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 10 m, coil width 12 mm
Synonim(y):
FF210331
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 099-363-11
Długość
10 m
szerokość zwoju
12 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)